N-Ciclohexil-N-metilciclohexilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
OR42279-100G OR42279-500G
APOSOR42279-100GEA 21.9 EUR
APOSOR42279-100G APOSOR42279-500G
N-Ciclohexil-N-metilciclohexilamina 97%
N-Ciclohexil-N-metilciclohexilamina
Formula: C₁₃H₂₅N
MW: 195.3443 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C
Densidad: 0.912 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014289
Núm. CAS: 7560-83-0
UN: 2735
ADR: 8 II