1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42291-1G OR42291-500MG
APOSOR42291-1GEA 256 EUR
APOSOR42291-1G APOSOR42291-500MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formula: C₉H₁₃N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128294
Núm. CAS: 862728-60-7