Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-bromobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-4-bromobenzoate
OR4230-100G OR4230-25G OR4230-5G
APOSOR4230-100GEA 194 EUR
APOSOR4230-100G APOSOR4230-25G APOSOR4230-5G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,0586 g/mol
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783014
Núm. CAS: 135484-83-2