Methyl adipoyl chloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate
OR4232-25G
APOSOR4232-25GEA 359 EUR
APOSOR4232-25G
Methyl adipoyl chloride 96%
Methyl adipoyl chloride
Formula: C₇H₁₁ClO₃
MW: 178,62 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C/0,8mmHg
Densidad: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013661
Núm. CAS: 35444-44-1
UN: 3265
ADR: 8,II