2-Cloro-3-nitrotiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4235-1G OR4235-5G OR4235-250MG
APOSOR4235-1GEA 58 EUR
APOSOR4235-1G APOSOR4235-5G APOSOR4235-250MG
2-Cloro-3-nitrotiofeno 98%
2-Cloro-3-nitrotiofeno
Formula: C₄H₂ClNO₂S
Pto. de fusión: 51…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052159
Núm. CAS: 5330-98-3