4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4236-1G
OR4236-5G
APOSOR4236-1GEA
102
EUR
APOSOR4236-1G
APOSOR4236-5G
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formula:
C₆H₆N₄ Pto. de fusión: 249…252 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084875 Núm. CAS: 698-29-3 EINECS: 211-814-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |