4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4245-1G
OR4245-5G
APOSOR4245-1GEA
111
EUR
APOSOR4245-1G
APOSOR4245-5G
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formula:
C₇H₉BN₂O₃ Pto. de fusión: 236…240 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06659865 Núm. CAS: 850567-95-2 |