2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4249-1G
OR4249-5G
APOSOR4249-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4249-1G
APOSOR4249-5G
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BClO₂ Pto. de fusión: 203…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659822 Núm. CAS: 193353-35-4 |