5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-hydroxybenzeneboronic acid
OR4250-1G OR4250-5G OR4250-250MG
APOSOR4250-1GEA 31.9 EUR
APOSOR4250-1G APOSOR4250-5G APOSOR4250-250MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
MW: 172,37 g/mol
Pto. de fusión: 166…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659863
Núm. CAS: 89488-25-5