3,4-Dicloroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4252-10G OR4252-100G
APOSOR4252-10GEA 21.9 EUR
APOSOR4252-10G APOSOR4252-100G
3,4-Dicloroanilina
3,4-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Pto. Ebullición: 272 °C
Pto. de fusión: 69…73 °C
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007768
Núm. CAS: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II