2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4254-25G OR4254-5G OR4254-100G
APOSOR4254-25GEA 26.1 EUR
APOSOR4254-25G APOSOR4254-5G APOSOR4254-100G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Formula: C₄H₃Cl₂NS
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01073549
Núm. CAS: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III