4-Amino-3-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
OR4266-1G OR4266-5G
APOSOR4266-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4266-1G APOSOR4266-5G
4-Amino-3-iodopiridina
4-Amino-3-iodopiridina
Formula: C₅H₅IN₂
Pto. de fusión: 95…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663853
Núm. CAS: 88511-27-7