Piridina-2,6-diacetilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4267-25G OR4267-100G
APOSOR4267-25GEA 56.7 EUR
APOSOR4267-25G APOSOR4267-100G
Piridina-2,6-diacetilo
Piridina-2,6-diacetilo
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 79…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006304
Núm. CAS: 1129-30-2