2-Amino-3,5-dicloropiridina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dicloro-2-piridilamina, 3,5-Dicloropiridin-2-amina
OR4268-25G OR4268-5G
APOSOR4268-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4268-25G APOSOR4268-5G
2-Amino-3,5-dicloropiridina 97+%
2-Amino-3,5-dicloropiridina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006313
Núm. CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5