6-Aminopyridin-2-ol, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Hydroxypyridin-2-amine, 6-Aminopyridin-2-ol
OR4269-5G OR4269-1G OR4269-25G
APOSOR4269-5GEA 48 EUR
APOSOR4269-5G APOSOR4269-1G APOSOR4269-25G
6-Aminopyridin-2-ol, grado técnico
6-Aminopyridin-2-ol
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110.11 g/mol
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039717
Núm. CAS: 5154-00-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III