5-Bromopiridin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4273-25G OR4273-5G
APOSOR4273-25GEA 0 EUR
APOSOR4273-25G APOSOR4273-5G
5-Bromopiridin-2-ol
5-Bromopiridin-2-ol
Formula: C₅H₄BrNO
Pto. de fusión: 174…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234042
Núm. CAS: 13466-38-1