2,5-Dicloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4274-25G OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4274-25G APOSOR4274-5G
2,5-Dicloropiridina
2,5-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Pto. Ebullición: 190…191 °C
Pto. de fusión: 59…62 °C
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006239
Núm. CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2