5-Nitropiridin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Nitro-2-pyridinol
OR4275-500G OR4275-1KG OR4275-50G
APOSOR4275-500GEA 174 EUR
APOSOR4275-500G APOSOR4275-1KG APOSOR4275-50G
5-Nitropiridin-2-ol 98%
5-Nitropiridin-2-ol
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140.1 g/mol
Pto. de fusión: 188…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006276
Núm. CAS: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7