Ácido 2-hidroxihipurico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine
OR4276-1G OR4276-250MG
APOSOR4276-1GEA 49.3 EUR
APOSOR4276-1G APOSOR4276-250MG
Ácido 2-hidroxihipurico
Ácido 2-hidroxihipurico
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002695
Núm. CAS: 487-54-7
EINECS: 207-661-6