2-(Bromometil)naftaleno, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4278-100G OR4278-25G OR4278-5G
APOSOR4278-100GEA 139 EUR
APOSOR4278-100G APOSOR4278-25G APOSOR4278-5G
2-(Bromometil)naftaleno, grado técnico
2-(Bromometil)naftaleno
Formula: C₁₁H₉Br
Pto. Ebullición: 213 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 52…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004123
Núm. CAS: 939-26-4
UN: 3261
ADR: 8,II