1-Bromo-3-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4281-100G OR4281-500G OR4281-1G
APOSOR4281-100GEA 102 EUR
APOSOR4281-100G APOSOR4281-500G APOSOR4281-1G
1-Bromo-3-nitrobenceno 98%
1-Bromo-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. Ebullición: 256 °C
Pto. de fusión: 51…54 °C
Densidad: 1,704 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024298
Núm. CAS: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III