4-Bromoanísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4283-2.5KG OR4283-100G OR4283-500G
APOSOR4283-2.5KGEA 248 EUR
APOSOR4283-2.5KG APOSOR4283-100G APOSOR4283-500G
4-Bromoanísol 99%
4-Bromoanísol
Formula: C₇H₇BrO
Pto. Ebullición: 222…223 °C
Pto. de fusión: 44478 °C
Densidad: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000097
Núm. CAS: 104-92-7
EINECS: 203-252-1