Ácido 4-bromobutírico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4284-100G OR4284-500G
APOSOR4284-100GEA 85.7 EUR
APOSOR4284-100G APOSOR4284-500G
Ácido 4-bromobutírico 95%
Ácido 4-bromobutírico
Formula: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Pto. Ebullición: 301 °C
Pto. de fusión: 28…32 °C
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002817
Núm. CAS: 2623-87-2
UN: 3261
ADR: 8,III