4-Clorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Clorofenilhidrazina clorhidrato
OR4295-500G
APOSOR4295-500GEA 72.5 EUR
APOSOR4295-500G
4-Clorofenilhidracinio cloruro 97%
4-Clorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Pto. de fusión: 216 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012943
Núm. CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9