3'-Aminoacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone
OR4296-100G OR4296-500G
APOSOR4296-100GEA 36.4 EUR
APOSOR4296-100G APOSOR4296-500G
3'-Aminoacetofenona
3'-Aminoacetophenone
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 289…291 °C
Pto. de fusión: 94…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007796
Núm. CAS: 99-03-6
EINECS: 202-722-3