4'-Hidroxi-3'-nitroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4297-100G
OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA
0
EUR
APOSOR4297-100G
APOSOR4297-25G
4'-Hidroxi-3'-nitroacetofenona 98%
4'-Hidroxi-3'-nitroacetofenona
Formula:
C₈H₇NO₄ Pto. de fusión: 132…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017002 Núm. CAS: 6322-56-1 |