trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
OR4298-25G OR4298-5G
APOSOR4298-25GEA 40.6 EUR
APOSOR4298-25G APOSOR4298-5G
trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno 98%
trans,trans-1,4-Difenilbuta-1,3-dieno
Formula: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Pto. Ebullición: 350 °C
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004791
Núm. CAS: 538-81-8
EINECS: 212-952-6