Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4299-1G OR4299-25G OR4299-5G
APOSOR4299-1GEA 36.4 EUR
APOSOR4299-1G APOSOR4299-25G APOSOR4299-5G
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate
Formula: C₆H₉BrO₃
Pto. Ebullición: 70…71 °C/1mmHg
Densidad: 1,528 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07783015
Núm. CAS: 13176-46-0