3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43-1G OR43-5G
APOSOR43-1GEA 79.9 EUR
APOSOR43-1G APOSOR43-5G
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00973923
Núm. CAS: 32332-98-2