4-Iodobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4305-100G OR4305-25G OR4305-500G
APOSOR4305-100GEA 91.6 EUR
APOSOR4305-100G APOSOR4305-25G APOSOR4305-500G
4-Iodobenzonitrilo
4-Iodobenzonitrilo
Formula: C₇H₄IN
Pto. de fusión: 124…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051310
Núm. CAS: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III