1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR4310-1G OR4310-5G
APOSOR4310-1GEA 49.3 EUR
APOSOR4310-1G APOSOR4310-5G
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₂
MW: 230,11 g/mol
Pto. de fusión: 42…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659923
Núm. CAS: 143825-84-7