N-Boc-DL-alaninol 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR4313-25G OR4313-5G
APOSOR4313-25GEA 0 EUR
APOSOR4313-25G APOSOR4313-5G
N-Boc-DL-alaninol 95%
N-Boc-DL-alaninol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Pto. de fusión: 52…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973335
Núm. CAS: 147252-84-4
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR