3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
OR4318-1G OR4318-250MG
APOSOR4318-1GEA 299 EUR
APOSOR4318-1G APOSOR4318-250MG
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237415
Núm. CAS: 1074-59-5