2,6-Dicloro-p-fenilendiamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4321-1G OR4321-5G OR4321-10G
APOSOR4321-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G APOSOR4321-10G
2,6-Dicloro-p-fenilendiamina 98%
2,6-Dicloro-p-fenilendiamina
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Pto. de fusión: 122…127 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025369
Núm. CAS: 609-20-1
EINECS: 210-184-6