2-Metil-6-nitroquinolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4322-25G OR4322-5G
APOSOR4322-25GEA 673 EUR
APOSOR4322-25G APOSOR4322-5G
2-Metil-6-nitroquinolina 97%
2-Metil-6-nitroquinolina
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051736
Núm. CAS: 613-30-9