Ácido 3-bromo-2-cloro-4-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinylboronic acid, (3-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)boronic acid, 3-Bromo-2-chloropyridine-4-boronic acid
OR4323-1G OR4323-5G OR4323-25G
APOSOR4323-1GEA 60.9 EUR
APOSOR4323-1G APOSOR4323-5G APOSOR4323-25G
Ácido 3-bromo-2-cloro-4-piridinmetabórico
Ácido 3-bromo-2-cloro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BBrClNO₂
MW: 236,26 g/mol
Pto. de fusión: 171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458470
Núm. CAS: 1072944-16-1