2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-pyridine-2-carboxylic acid methylamide, N-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
OR4324-1G OR4324-5G
APOSOR4324-1GEA 203 EUR
APOSOR4324-1G APOSOR4324-5G
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₉BN₂O₃
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08458483
Núm. CAS: 945863-21-8