2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4326-25G
OR4326-5G
OR4326-100G
APOSOR4326-25GEA
55.1
EUR
APOSOR4326-25G
APOSOR4326-5G
APOSOR4326-100G
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Formula:
C₉H₁₀BrNO Pto. de fusión: 118…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017781 Núm. CAS: 614-83-5 |