Ácido 3-bromo-5-iodobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4328-25G OR4328-5G
APOSOR4328-25GEA 0 EUR
APOSOR4328-25G APOSOR4328-5G
Ácido 3-bromo-5-iodobenzoico
Ácido 3-bromo-5-iodobenzoico
Formula: C₇H₄BrIO₂
Pto. de fusión: 219…221 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00191851
Núm. CAS: 188815-32-9