2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
OR4329-100G OR4329-25G OR4329-500G
APOSOR4329-100GEA 132 EUR
APOSOR4329-100G APOSOR4329-25G APOSOR4329-500G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Pto. Ebullición: 126…127 °C/5mmHg
Densidad: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155124
Núm. CAS: 34824-58-3