5-Bromo-2-clorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4331-25G OR4331-5G
APOSOR4331-25GEA 45.1 EUR
APOSOR4331-25G APOSOR4331-5G
5-Bromo-2-clorobenzonitrilo
5-Bromo-2-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrClN
MW: 216.46 g/mol
Pto. de fusión: 133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672948
Núm. CAS: 57381-44-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III