2-Bromo-2-metilpropano
Peligro
OR4337-500G OR4337-100G
APOSOR4337-500GEA 241 EUR
APOSOR4337-500G APOSOR4337-100G
2-Bromo-2-metilpropano
2-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Pto. Ebullición: 71…73 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000125
Núm. CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3,II