2'-Bromoacetanilida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
OR4339-100G OR4339-25G OR4339-5G
APOSOR4339-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4339-100G APOSOR4339-25G APOSOR4339-5G
2'-Bromoacetanilida
2'-Bromoacetanilida
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214.06 g/mol
Pto. de fusión: 96.5…100.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099252
Núm. CAS: 614-76-6