4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4344-25G OR4344-100G
APOSOR4344-25GEA 145 EUR
APOSOR4344-25G APOSOR4344-100G
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride 98%
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride
Formula: C₈H₁₁BrClNO
Pto. de fusión: 186…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03790891
Núm. CAS: 846023-33-4