4'-Cloroacetanilida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
OR4345-100G OR4345-25G
APOSOR4345-100GEA 55.1 EUR
APOSOR4345-100G APOSOR4345-25G
4'-Cloroacetanilida
4'-Cloroacetanilida
Formula: C₈H₈ClNO
MW: 169.61 g/mol
Pto. Ebullición: 333 °C
Pto. de fusión: 176…180 °C
Densidad: 1.385 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000612
Núm. CAS: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Índice Merck: 13,02128