5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43502-1G OR43502-5G OR43502-10G
APOSOR43502-1GEA 31.9 EUR
APOSOR43502-1G APOSOR43502-5G APOSOR43502-10G
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Formula: C5H2ClN3
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09607700
Núm. CAS: 36070-75-4