(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR43515-1G
OR43515-250MG
APOSOR43515-1GEA
125
EUR
APOSOR43515-1G
APOSOR43515-250MG
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, grado técnico
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula:
C₈H₆ClNO₂S Pto. de fusión: 99.5…101.5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07690517 Núm. CAS: 56105-99-8 UN: 2923 ADR: 8+6.1 III |