2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43518-1G OR43518-5G
APOSOR43518-1GEA 0 EUR
APOSOR43518-1G APOSOR43518-5G
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 118…120 °C/13mmHg
Densidad: 1,069 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191779
Núm. CAS: 60656-87-3