1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
OR4352-25G OR4352-100G
APOSOR4352-25GEA 0 EUR
APOSOR4352-25G APOSOR4352-100G
1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno 98%
1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno
Formula: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Pto. Ebullición: 234 °C
Pto. de fusión: 32…36 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008382
Núm. CAS: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2