Ácido 5-bromosalicílico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR43524-100G OR43524-500G
APOSOR43524-100GEA 91.5 EUR
APOSOR43524-100G APOSOR43524-500G
Ácido 5-bromosalicílico 98%
Ácido 5-bromosalicílico
Formula: C₇H₅BrO₃
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002455
Núm. CAS: 89-55-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR